Merck
523496
Sigma-Aldrich
4-ヨードベンジルアルコール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
234.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
72-75 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
iodo
SMILES記法
OCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChI Key
CNQRHSZYVFYOIE-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Iodobenzyl alcohol is a benzyl alcohol derivative.
アプリケーション
4-Iodobenzyl alcohol may be used in the preparation of:
  • S-(4-Iodobenzyl) thioacetate
  • S-(4-iodobenzyl) thiobenzoate
  • fatty acid 4-iodobenzyl esters (FAIBEs)
  • (4-trimethylsilylethynylphenyl)methanol
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
523496-VAR:
523496-5G:4548173994574
523496-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ferrocenyl Oligo (phenylene-vinylene) Thiols for the Construction of Self-Assembled Monolayers.
Amatore C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 25, 4035-4042 (2007)
Huong T Pham et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 27(7), 805-815 (2013-03-16)
Both traditional electron ionization and electrospray ionization tandem mass spectrometry have demonstrated limitations in the unambiguous identification of fatty acids. In the former case, high electron energies lead to extensive dissociation of the radical cations from which little specific structural
Synthesis of a triblock copolymer containing a diacetylene group and its use for preparation of carbon nanodots.
Kim BJ, et al.
Macromolecular Research, 16(2), 103-107 (2008)
Daley R.
Organic Chemistry, 513-513 null