Merck
522449
Sigma-Aldrich
α,4-ジメチルフェニル酢酸
97%
別名:
2-(4-メチルフェニル)プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
2251315
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
37-42 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... IL8RA(3577)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α,4-Dimethylphenylacetic acid is also referred to as 2-(4-methylphenyl)propanoic acid. It is an alkaline decomposition product of azalomycin-B, a macrolide antibiotic produced by Streptomyces hygroscopicus var. azalomyceticus. The reaction of pinonic acid with bromine in water affords 2-(4-methylphenyl)propanoic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
522449-VAR:
522449-BULK:
522449-1G:
522449-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical Studies on Azalomycins. III. Alkaline Degradation of Azalomycin-B.
Tukahashi S and 0kki E.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 15(11), 1726-1732 (1967)
Pinonic Acid-a Promising Chemical Raw Material.
Hedrick G and Lawrence R.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 52(10), 853-856 (1960)
T Matsumoto et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 17(11), 1441-1445 (1994-11-01)
4-Isopropenyltoluene (8) was administered orally to rabbits and the following four optically active metabolites, 2-(p-tolyl)propanoic acid (10), p-(1-carboxyethyl)benzoic acid (11), 2-hydroxy-2-(p-tolyl)propanoic acid (12), and 2-(p-tolyl)-1,2-propanediol (13) were isolated from urine in addition to an optically inactive metabolite, 4-isopropenylbenzoic acid (9).