Merck
522422
Sigma-Aldrich
N-Vinylacetamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHCH=CH2
CAS番号:
分子量:
85.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
97%
mp
51-54 °C (lit.)
溶解性
water and various organic solvents: soluble
SMILES記法
CC(=O)NC=C
特徴および利点
Nonionic monomer
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)