Merck
520802
Sigma-Aldrich
白金 ブラック
low surface area, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.9%
フォーム
powder
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520802-5G:
520802-1G:
520802-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Buchi FN, et al. et al.
Polymer Electrolyte Fuel Cell Durability, By Felix N. Buchi, Minoru Inaba, Thomas J. Schmidt null
M. C. S. Escano, et al.,
The Journal of Physical Chemistry C, 115, 19883-19889 (2011)
Feng Gong et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(39), 17676-17682 (2011-09-13)
Monolayer of PDDA/graphene/PDDA/H(2)PtCl(6) is fabricated on conductive glass using electrostatic layer-by-layer self-assembly technique, which is then converted to graphene/Pt monolayer for use as counter electrode in dye-sensitized solar cell (DSSC). As compared to the sputtered Pt counter electrode, the self-assembled
S. Zhang, et al.,
Journal of Power Sources, 196, 9955-9960 (2011)
Z. Liu, et al.,
ACS Applied Materials & Interfaces null