Merck
519197
Lithium selenide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Li2Se
CAS番号:
分子量:
92.84
EC Number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
Packaged in ampules under argon
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)