Merck
518093
Sigma-Aldrich
(トリフェニルホスホラニリデン)ピルビン酸エチル
95%
別名:
2-エトキシカルボニル-2-オキソエチリデントリフェニルホスホラン, NSC 647346, [(カルボキシカルボニル)メチレン]トリフェニルホスホラン エチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥46,300
¥46,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥46,300
About This Item
化学式:
(C6H5)3P=CHCOCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
376.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥46,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
175 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
ketone
phosphine
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H21O3P/c1-2-26-23(25)22(24)18-27(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
InChI Key
OQLOPRPWPANPIE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • Wittig縮合
  • ヘキサフルオロロイシンおよびテトラフルオロロイシンの化学酵素的合成
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 求核付加によるアキラルおよびキラルなデヒドロ-α-アミノ酸誘導体
  • クルザインのペプチジルα-ケト系インヒビター
  • 抗ウイルス活性を持つデオキシフルオロ-L-アラビノフラノシルトリアゾールヌクレオシド誘導体
  • 抗ヒト免疫不全ウイルス類縁体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
518093-VAR:
518093-25G:
518093-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)