Merck
518069
Sigma-Aldrich
2-エチルベンズアルデヒド
別名:
ο-エチルベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥53,650
¥53,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥53,650
About This Item
化学式:
C2H5C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
134.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥53,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
CCc1ccccc1C=O
InChI
1S/C9H10O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
NTWBHJYRDKBGBR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 抗菌薬候補の合成
  • 不斉付加反応
  • BODIPY色素の固相合成およびIg蛍光センサーの開発
  • アエロゲルプロセスで作成されたメソ多孔質金属酸化物ナノ結晶で触媒される、フェニレンジアミンまたはアミノチオフェノールとの縮合反応
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
518069-5G:
518069-BULK:
518069-VAR:
518069-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Directed metalation of aromatic aldimines with lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide.
Flippin LA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(9), 2463-2467 (1993)
Mingzhang Gao et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 66(2), 194-202 (2007-10-02)
Small conductance Ca2+-activated K+ (SKCa) channels play an important role in many functions such as neuronal communication and behavioral plasticity, secretion, and cell proliferation. SKCa channel modulation is associated with various brain, heart, and cancer diseases. N-methyl-laudanosine and its structurally
Flavor components of sponge cake and production of 2, 5-dimethyl-4-hydroxy-3 (2H)-furanone in several model systems.
Takei Y.
Agricultural and Biological Chemistry, 41(12), 2361-2368 (1977)