安全性情報
517976
Sigma-Aldrich
Amberjet® 4200 chloride form
chloride form, beads
別名:
Poly(styrene-co-divinylbenzene) with quaternary amine functionality, chloride form
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
beads
クロスリンク
1 % cross-linked
比活性
3.5-4.5 mmol Cl-/g
パラメーター
60 °C Cl- form max. temp.
不純物
50-60%
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
quaternary ammonium functional group
粒径
600-800 μm
キャパシティ
≥1.30 meq/mL by wetted bed volume
SMILES記法
[Cl-].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)c3ccc(C=C)cc3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ion exchange resin (strongly basic anion exchanger)
Strongly basic (type I) anion exchange resin for water demineralization; useful for removal of iron and zinc from hydrochloric acid, and recovery of silver from photographic effluents.
法的情報
Amberjet is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
517976-BULK:
517976-100G:
517976-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)