Merck
516740
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoroanisole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)OCH3
CAS番号:
分子量:
160.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
密度
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
InChI Key
RKCGJVGMRPKPNY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.0 °F - closed cup
引火点(℃)
76.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
516740-5G:
516740-VAR:
516740-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organometallic sandwich compounds in homogeneous catalysis: an overview.
Colacot TJ and Hosmane NS.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 631(13-14), 2659-2668 (2005)
Thomas J Colacot et al.
Organic letters, 6(21), 3731-3734 (2004-10-08)
[reaction: see text] The use of Cp(2)Fe(PR(2))(2)PdCl(2) (R = i-Pr and t-Bu) in Suzuki coupling reactions were illustrated using a high throughput screening approach. The di-tbpfPdCl(2) catalyst was shown to be the more active catalyst for unactivated and sterically challenging