Merck
516546
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,000
About This Item
化学式:
FC6H4CH2NCO
CAS番号:
分子量:
151.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI Key
UKESSRSRKDVNBC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
516546-1G:
516546-BULK:
516546-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)