Merck
516031
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-N-Z-アジリジン-2-カルボン酸メチル
96%
別名:
(2S)-1,2-Aziridinedicarboxylic acid 2-methyl 1-(phenylmethyl) ester, (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylic acid methyl ester, 1-Benzyl 2-methyl (S)-(−)-1,2-aziridinedicarboxylate, Methyl (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥61,500
¥61,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥61,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO4
CAS番号:
分子量:
235.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥61,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
光学活性
[α]20/D −25°, c = 1 in toluene
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
160-165 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
COC(=O)C1CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-11(14)10-7-13(10)12(15)17-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3/t10-,13?/m0/s1
InChI Key
GTZJUBQWCWZING-NKUHCKNESA-N
関連するカテゴリー
詳細
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate is commonly used as an electrophilic aziridination reagent in organic synthesis. It is a chiral bicyclic lactam reagent that can be used for the synthesis of chiral aziridines from alkenes. The reagent is particularly useful in the synthesis of chiral building blocks.
アプリケーション
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate can be used as a reactant in the total synthesis of α-C-mannosyltryptophan (C-Man-Trp), a naturally occurring C-glycosylamino acid. It is also used in the preparation of optically active aziridine derivatives.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516031-5G:
516031-BULK:
516031-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)