アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=NCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
InChI Key
HACRKYQRZABURO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
456179-5ML:
456179-25ML:
456179-VAR:
456179-BULK:
試験成績書(COA)