515736
別名:
レニウムヘプトキシド, 七酸化二レニウム
515736-1G
¥33,400
1 of 10
Sigma-Aldrich
261955
酸化レニウム(VII)
342254
Rhenium(IV) oxide
380997
酸化レニウム(VI)
238058
酸化ルテニウム(IV)
316954
過レニウム酸アンモニウム
126365
ジメチルアミン 塩酸塩
206237
酸化イリジウム(IV)
243590
Potassium perrhenate
309184
塩化レニウム(III)
261963
過レニウム酸 溶液
100
99.995% trace metals basis
powder
reagent type: catalystcore: rhenium
360 °C (lit.)
220 °C (lit.)
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
1S/7O.2Re
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
無機触媒
酸化物・セラミックス
Danger
Skin Corr. 1B
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
515736-1G: 515736-VAR: 515736-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 4
229822
327611
ペンタカルボニルクロロレニウム(I)