Merck
51526
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)iodoacetamide
≥97%
別名:
N-[(3-パーフルオロヘキシル)-プロピル]ヨードアセトアミド, N-[(3-パーフルオロヘキシル)プロピル]ヨードアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9F13INO
CAS番号:
分子量:
545.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
mp
66-70 °C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCNC(=O)CI
InChI
1S/C11H9F13INO/c12-6(13,2-1-3-26-5(27)4-25)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h1-4H2,(H,26,27)
InChI Key
SAQMTNGZQLPXJU-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
51526-BULK:
51526-25MG:4548173997452
51526-5MG:4548173997469
51526-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)