Merck
514047
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorophenylboronic acid
別名:
(2,3-ジクロロフェニル)ジヒドロキシボラン, 2,3-ジクロロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
190.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
125 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
OB(O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI Key
TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • Suzuki-Miyauraカップリング反応
  • 生物活性分子および薬理活性分子の合成
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
514047-5G:
514047-25G:
514047-BULK:
514047-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xueshu Li et al.
Environmental science and pollution research international, 25(17), 16402-16410 (2017-05-26)
Nineteen polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, such as 2,2',3,3',6-pentachlorobiphenyl (PCB 84), display axial chirality because they form stable rotational isomers, or atropisomers, that are non-superimposable mirror images of each other. Although chiral PCBs undergo atropselective biotransformation and atropselectively alter biological processes