Merck
513237
Sigma-Aldrich
1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(NO2)2
CAS番号:
分子量:
237.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
101-104 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2H
InChI Key
ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
513237-5G:
513237-BULK:
513237-1G:
513237-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bingjie Qin et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(13), 4906-4916 (2010-06-10)
By using structure-based drug design and isosteric replacement, diarylaniline and 1,5-diarylbenzene-1,2-diamine derivatives were synthesized and evaluated against wild type HIV-1 and drug-resistant viral strains, resulting in the discovery of diarylaniline derivatives as a distinct class of next-generation HIV-1 non-nucleoside reverse