Merck
512737
Sigma-Aldrich
3-Methylpicolinonitrile
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2
CAS番号:
分子量:
118.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
83-87 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccnc1C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-9-7(6)5-8/h2-4H,1H3
InChI Key
WBXZCDIZXWDPBL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
512737-5G:4548173219257
512737-BULK:
512737-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient Mo (VI)-Catalyzed Hydration of Nitrile with Acetaldoxime.
Ma X, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 474-480 (2014)
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with