Merck
512281
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethoxyphenylboronic acid
別名:
2,3,4-トリメトキシベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
212.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
74-79 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(B(O)O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3
InChI Key
LDQLSQRFSNMANA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 鈴木-宮浦クロスカップリング反応
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
512281-BULK:
512281-VAR:
512281-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)