Merck
511854
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenyl isothiocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2NCS
CAS番号:
分子量:
225.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
62-65 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(cc(OC)c1OC)N=C=S
InChI
1S/C10H11NO3S/c1-12-8-4-7(11-6-15)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
AFWKAIYTSPWWCA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
511854-1G:
511854-BULK:
511854-VAR:
試験成績書(COA)