Merck
511773
Sigma-Aldrich
sec-Butyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)NCO
CAS番号:
分子量:
99.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気圧
1.87 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-3-5(2)6-4-7/h5H,3H2,1-2H3
InChI Key
DUUSMHZSZWMNCB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
38.0 °F - closed cup
引火点(℃)
3.33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
511773-BULK:
511773-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)