Merck
511749
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) phthalocyanine dichloride
Dye content 95 %
別名:
Dichloro(phthalocyaninato)titanium, Dichlorotitanium phthalocyanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16Cl2N8Ti
CAS番号:
分子量:
631.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
692 nm
SMILES記法
Cl[Ti]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.2ClH.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;;/h1-16H;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
InChI Key
VIEAVKNNJVVRCE-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
511749-5G:
511749-VAR:
511749-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)