Merck
51092
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリフルオロフェノール
≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3F3O
CAS番号:
分子量:
148.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
形状
solid
mp
52-55 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F3O/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
InChI Key
ZRTWIJKGTUGZJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,4,5-Trifluorophenol is a halo-substituted phenol. It participates in the synthesis of difluorooxymethylene-bridged liquid crystals.
アプリケーション
3,4,5-Trifluorophenol may be used in the synthesis of 3,4,5-trifluorophenoxymethyl-substituted polystyrene.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
51092-5G-F:
51092-VAR-F:
51092-VAR:
51092-BULK-F:
51092-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Difluorooxymethylene-Bridged Liquid Crystals: A Novel Synthesis Based on the Oxidative Alkoxydifluorodesulfuration of Dithianylium Salts.
Kirsch P, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(8), 1480-1484 (2001)
Liquid crystal alignment properties of polystyrene derivatives containing fluorinated side groups.
Kang H, et al.
Macromolecular Research, 18(1), 78-85 (2010)