アッセイ
97%
mp
65-68 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
InChI Key
RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
499781-25G:
499781-VAR:
499781-5G:
499781-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 220-231 (2016-11-07)
In the present study, new Schiff base complexes with the composition [M(NCS)