表示を変更する
25 ML
¥27,900
About This Item
化学式:
ClC6H4CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
114-115 °C/19 mmHg (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acetal
chloro
ether
SMILES記法
COC(OC)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
InChI Key
YRNBYTFFWMWTGG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-Chlorobenzaldehyde dimethyl acetal has been prepared from 4-chlorobenzaldehyde in the presence of cerium (lV) ammonium nitrate and characterized by 1H and 13C-NMR.[1]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
499110-BULK:
499110-25ML:
499110-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
A mild and efficient procedure for the preparation of dimethyl and diallyl acetals of aromatic aldehydes mediated by cerium (lV) ammonium nitrate.
Nair V, et al.
Indian J. Chem. B, 44(1), 141-143 (2005)