Merck
499064
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5CH2ZnCl
CAS番号:
分子量:
281.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.99 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(C[Zn]Cl)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F5.ClH.Zn/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9;;/h1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
GGNRNMYEDWCPQV-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499064-BULK:
499064-50ML:4548173163765
499064-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)