Merck
496472
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxymethyl)cyclohexylmethyl] glutarate
別名:
VEctomer® 4020 vinyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[CH2CO2CH2C6H10CH2OCH=CH2]2
CAS番号:
分子量:
436.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=COCC1CCC(CC1)COC(=O)CCCC(=O)OCC2CCC(CC2)COC=C
InChI
1S/C25H40O6/c1-3-28-16-20-8-12-22(13-9-20)18-30-24(26)6-5-7-25(27)31-19-23-14-10-21(11-15-23)17-29-4-2/h3-4,20-23H,1-2,5-19H2
InChI Key
SDNBHBGJJPWRJG-UHFFFAOYSA-N
法的情報
モルフレックス(Morflex)社製品。
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
496472-VAR:
496472-250ML:
496472-50ML:
496472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)