Merck
495131
Sigma-Aldrich
アルミニウムフェノキシド
99.9% trace metals basis
別名:
Aluminum phenate, Aluminum phenolate, Aluminum triphenolate, Aluminum triphenoxide, Triphenoxyaluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5O)3Al
CAS番号:
分子量:
306.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: aluminum
mp
156 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O([Al](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H6O.Al/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;/h3*1-5,7H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
OPSWAWSNPREEFQ-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
495131-25G:
495131-5G:
495131-BULK:
495131-VAR:
試験成績書(COA)