Merck
494739
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-D-phenylalaninol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
327.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D −21°, c = 1 in methanol
mp
114-116 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-22)18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17-18,22H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m0/s1
InChI Key
OGVCRJDQGBIHAG-KRWDZBQOSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
494739-VAR:
494739-BULK:
494739-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)