Merck
494577
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-アミノ-1-フェニルエタノール
97%
別名:
(R)-α-(アミノメチル)ベンジルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH(C6H5)OH
CAS番号:
分子量:
137.18
Beilstein:
3196196
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]22/D −39°, c = 2 in ethanol
mp
59-65 °C (lit.)
SMILES記法
NC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
InChI Key
ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
494577-VAR:
494577-1G:
494577-BULK:
試験成績書(COA)