Merck
494380
Sigma-Aldrich
ジエチレントリアミン、ポリマー結合
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0-5.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
PS-DETA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
4.0-5.0 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
官能基
amine
SMILES記法
NCCNCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, etc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
494380-VAR:
494380-BULK:
494380-25G:
494380-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)