Merck
492639
Sigma-Aldrich
Glycerol-1,3-13C2
99 atom % 13C
別名:
1,2,3-Propanetriol-1,3-13C2, 13C Labeled glycerol, Glycerin-1,3-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO13CH2)2CHOH
CAS番号:
分子量:
94.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品492639は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
テクニック
bio NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.288 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13CH2]C(O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
492639-250MG:
492639-VAR:
492639-5G:
492639-BULK:
492639-250MG-PW:
492639-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;