Merck
492612
Sigma-Aldrich
Ethylene oxide-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2H4O
CAS番号:
分子量:
46.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
製品492612は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.3597 (lit.)
bp
10.7 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH2]1[13CH2]O1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1,2+1
InChI Key
IAYPIBMASNFSPL-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
Sure/Pacシリンダー、SS 1/4"雄型NPTバルブ付き
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
ステンレス鋼製ホ-スアダプタ-Z146838またはステンレス鋼製ミニガスレギュレ-タ-Z513547の使用を推奨します。
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
492612-500MG:
492612-BULK:
492612-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)