Merck
492329
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine-15N
98 atom % 15N
別名:
DL-4-Hydroxyphenylalanine-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2]C(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i10+1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-DETAZLGJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
492329-VAR:
492329-BULK:
492329-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)