Merck
492248
Sigma-Aldrich
Dimethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
別名:
Dimethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CCD2CD2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
150.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
密度
1.148 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
InChI Key
MUXOBHXGJLMRAB-KHORGVISSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
492248-5G-PW:
492248-VAR:
492248-BULK:
492248-5G:
試験成績書(COA)