Merck
491454
Sigma-Aldrich
2-Naphthol-1,3,4,5,6,7,8-d7
97 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥65,200
¥65,200
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥65,200
About This Item
化学式:
C10D7HO
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥65,200
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
97 atom % D
品質水準
フォーム
solid
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChI Key
JWAZRIHNYRIHIV-GSNKEKJESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491454-250MG-PW:
491454-BULK:
491454-VAR:
491454-250MG:4548173162065
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)