Merck
491152
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane-d8
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCD2(CD2)2CD2Cl
CAS番号:
分子量:
135.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
1.232 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
KJDRSWPQXHESDQ-SVYQBANQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
491152-VAR:
491152-BULK:
491152-5G:
試験成績書(COA)