Merck
491128
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H4(CF3)2
CAS番号:
分子量:
220.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
密度
1.419 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
FC(F)(F)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
PDCBZHHORLHNCZ-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
491128-100MG:
491128-BULK:
491128-VAR:
試験成績書(COA)