同位体純度
60 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
分子量
61.25 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
490989-1G:
490989-BULK:
490989-VAR:
試験成績書(COA)