About This Item
化学式:
(15NH4)2SO4
CAS番号:
分子量:
134.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
488089-BULK:
488089-VAR:
488089-250G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)