Merck
490172
Sigma-Aldrich
L-Valine-15N
98 atom % 15N
別名:
(S)-α-Aminoisovaleric acid-15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-15N, 15N Labeled L-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品490172は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-JGTYJTGKSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
490172-BULK:
490172-500MG:
490172-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nadejda Bozadjieva Kramer et al.
Cell reports, 33(2), 108239-108239 (2020-10-15)
Elevated levels of branched-chain amino acids (BCAAs) and their metabolites are strongly positively associated with obesity, insulin resistance, and type 2 diabetes. Bariatric surgery is among the best treatments for weight loss and associated morbidities. Clinical studies have reported that