Merck
489883
Sigma-Aldrich
L-Alanine-13C3,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
93.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-UVYXLFMMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
489883-100MG-PW:
489883-VAR:
489883OOS-BULK:
489883-BULK:
489883-100MG:
試験成績書(COA)