Merck
489697
Sigma-Aldrich
Adipic acid-1,6-13C2
99 atom % 13C
別名:
Hexanedioc acid-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO213C(CH2)413CO2H
CAS番号:
分子量:
148.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13C](=O)CCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1,6+1
InChI Key
WNLRTRBMVRJNCN-MPOCSFTDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
384.8 °F - closed cup
引火点(℃)
196.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489697-BULK:
489697-VAR:
489697-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Huclier-Markai et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 32(16), 1331-1343 (2018-05-29)
Natural organic matter (NOM) is present in the environment and could influence the migration of heavy metals/radionuclides. The dissolved fraction of NOM (DOM) is usually quantified using total organic carbon analysis or UV-visible spectrometry. Nonetheless, analysis using pattern recognition cannot