Merck
489131
Sigma-Aldrich
Dodecane-d26
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)10CD3
CAS番号:
分子量:
196.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+26
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
InChI Key
SNRUBQQJIBEYMU-DWXHPOBZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
489131-VAR:
489131-1G-PW:
489131-BULK:
489131-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
James E Hallett et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(8), 2071-2081 (2020-02-06)
Hard-sphere particles in nonpolar solvents are an essential tool for colloid scientists. Sterically stabilized poly(methyl methacrylate) (PMMA) particles have long been used as the exemplary hard-sphere system. However, neither the particles themselves nor the poly(12-hydroxystearic acid) (PHSA) stabilizer necessary to
Ruixin Xu et al.
The Science of the total environment, 720, 137470-137470 (2020-04-25)
Particulate matter originated from traffic has attracted major interest over the last few years. The semi-volatile organic component of the particles may evaporate with dispersion away from the emission source, creating vapour which may oxidise to form secondary organic aerosol.