Merck
488909
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine-3-13C
98 atom % 13C
別名:
DL-4-Hydroxyphenyl(alanine-3-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H413CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品488909は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % 13C
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
NC([13CH2]c1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i5+1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-HOSYLAQJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
488909-250MG:
488909-BULK:
488909-VAR:
488909-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)