同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2
InChI Key
NTIZESTWPVYFNL-IKISXXDZSA-N
関連するカテゴリー
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487724-1G-PW:
487724-1G:4548173361727
487724-BULK:
487724-VAR:
試験成績書(COA)