Merck
486272
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol-d8
98 atom % D
別名:
Propylene glycol-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD(OD)CD2OD
CAS番号:
分子量:
84.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.143 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-INOGVRQUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486272-BULK:
486272-VAR:
486272-5G-PW:
486272-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tsuyoshi Kawakami et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 52(13), 1204-1210 (2017-09-15)
The aim of this investigation is to clarify the types and concentrations of VOCs present in various commercial household water-based hand pump spray products used in Japan, and to estimate their average concentrations in indoor air when the spray product