Merck
484709
Sigma-Aldrich
N-[(2-Cyanoethyl)thio]phthalimide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8N2O2S
CAS番号:
分子量:
232.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
156-160 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1N(SCCC#N)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2O2S/c12-6-3-7-16-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,7H2
InChI Key
MVZDBGUIRMGSOY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
484709-VAR:
484709-5G:4548173159935
484709-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)