Merck
483478
Sigma-Aldrich
ヘキシルトリメトキシシラン
別名:
n -Hexyltrimethoxysilane, Trimethoxyhexylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H22O3Si
CAS番号:
分子量:
206.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
SMILES記法
CCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C9H22O3Si/c1-5-6-7-8-9-13(10-2,11-3)12-4/h5-9H2,1-4H3
InChI Key
CZWLNMOIEMTDJY-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shihan Xu et al.
Scientific reports, 6, 22350-22350 (2016-03-01)
Herein, we report a facile route to synthesize silane coated upconversion nanoparticles (UCNPs@silane) with an ultrathin layer (the thickness: 1-2 nm), which not only provides good biocompatibility, but also affords hydrophobic interspace to load organic molecules to realize multifunctions. Besides the