Merck
483435
Sigma-Aldrich
ジメチルフェニルビニルシラン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5Si(CH3)2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
162.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
82 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h4-9H,1H2,2-3H3
InChI Key
QDEZCOQKJSRQNN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.9 °F - closed cup
引火点(℃)
59.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
483435-5ML:
483435-VAR:
483435-25ML:
483435-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1