アッセイ
99%
反応適合性
core: arsenic
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI Key
COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
483257-VAR:
483257-100G-PW:
483257-50G:4548173269122
483257-BULK:
483257-100G:4548173159515
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック